2-Fluor-3-methoxybenzoesyre 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F1218-1G F1218-5G
TCIAF1218-1GEA 206 DKK
TCIAF1218-1G TCIAF1218-5G
2-Fluor-3-methoxybenzoesyre 98,0 GC, T
2-Fluor-3-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.14 g/mol
MDL Number: MFCD02179621
CAS-nummer: 137654-20-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C