1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with copper chip
F1190-1G F1190-5G
TCIAF1190-1GEA 181 DKK
TCIAF1190-1G TCIAF1190-5G
1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Fluoro-2-iodoethane
Formel: C₂H₄FI
Molekylvægt: 173.96 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00748131
CAS-nummer: 762-51-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %