4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F1178-1G F1178-5G
TCIAF1178-1GEA 411 DKK
TCIAF1178-1G TCIAF1178-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Molekylvægt: 267.00 g/mol
Kogepunkt: 148°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16658618
CAS-nummer: 41860-64-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&vid=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %