Fulvestrant ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: ICI182,780, (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulphinyl)nonyl)-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
F1144-100MG F1144-25MG
TCIAF1144-100MGEA 1980 DKK
TCIAF1144-100MG TCIAF1144-25MG
Fulvestrant ≥98.0% (by HPLC)
Fulvestrant
Formel: C₂₃H₄₇F₅O₃S
MDL Number: MFCD00903953
CAS-nummer: 129453-61-8
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]25 +108 to +115 deg (365nm, C=2, methanol)