2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
F1125-1G F1125-5G
TCIAF1125-1GEA 279 DKK
TCIAF1125-1G TCIAF1125-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 212
Smeltepunkt: 28
Massefylde: 1.323
Flammepunkt: 86°C
MDL Number: MFCD00061152
CAS-nummer: 146070-35-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8f4e302593e36a5e717f67fe56e2324aeddfc3&vid=0c8f4e302593e36a5e717f67fe56e2324aeddfc3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %