4-Fluor-3-methylbenzoesyrechlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F1116-5G F1116-25G
TCIAF1116-5GEA 329 DKK
TCIAF1116-5G TCIAF1116-25G
4-Fluor-3-methylbenzoesyrechlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluor-3-methylbenzoesyrechlorid
Formel: C₈H₆ClFO
Kogepunkt: 115°C
Flammepunkt: 98°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631426
CAS-nummer: 455-84-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bafb0f21bd15099eff86573bb87dd39f947677a&vid=2bafb0f21bd15099eff86573bb87dd39f947677a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %