4'-Fluor-3'-methylacetophenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F1097-1G
F1097-5G
TCIAF1097-1GEA
214
DKK
TCIAF1097-1G
TCIAF1097-5G
4'-Fluor-3'-methylacetophenon ≥98.0% (by GC)
4'-Fluor-3'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO Kogepunkt: 215°C |
MDL Number:
MFCD04972879 CAS-nummer: 369-32-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |