2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
F1056-1G F1056-5G
TCIAF1056-1GEA 542 DKK
TCIAF1056-1G TCIAF1056-5G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formel: C₉H₁₁FO₃S
Molekylvægt: 218.24 g/mol
Kogepunkt: 140°C
MDL Number: MFCD01658061
CAS-nummer: 383-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd3bf857c20f920f55cf7a04399cfc71b3e5f825&vid=cd3bf857c20f920f55cf7a04399cfc71b3e5f825&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %