2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F1033-1G F1033-5G
TCIAF1033-1GEA 238 DKK
TCIAF1033-1G TCIAF1033-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molekylvægt: 192.11 g/mol
Kogepunkt: 67°C
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00061273
CAS-nummer: 60611-24-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %