Furan-2,5-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,5-Furandicarbonyl dichloride
F1022-1G
F1022-5G
TCIAF1022-1GEA
583
DKK
TCIAF1022-1G
TCIAF1022-5G
Furan-2,5-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (by GC)
Furan-2,5-dicarbonyl dichloride
Formel:
C₆H₂Cl₂O₃ Kogepunkt: 245°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD28044847 CAS-nummer: 10375-34-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |