3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0994-5G F0994-25G
TCIAF0994-5GEA 641 DKK
TCIAF0994-5G TCIAF0994-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 212
Smeltepunkt: 28
Flammepunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00061282
CAS-nummer: 149793-69-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %