3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
F0966-5G F0966-25G
TCIAF0966-5GEA 485 DKK
TCIAF0966-5G TCIAF0966-25G
3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluor-4-methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₈ClFO
Molekylvægt: 174.60 g/mol
Kogepunkt: 62°C
MDL Number: MFCD04973773
CAS-nummer: 351-52-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %