Fmoc-L-4-pyridylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F0927-1G F0927-5G
TCIAF0927-1GEA 796 DKK
TCIAF0927-1G TCIAF0927-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Formel: C₂₃H₂₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00672566
CAS-nummer: 169555-95-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %