Fmoc-GABA-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Fmoc-amino)butyric acid, N-Fmoc-4-aminobutyric acid, Fmoc-γ-Abu-OH, Fmoc-GABA-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-aminobutyric acid
F0911-5G F0911-25G
TCIAF0911-5GEA 370 DKK
TCIAF0911-5G TCIAF0911-25G
Fmoc-GABA-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-GABA-OH
Formel: C₁₉H₁₉NO₄
Molekylvægt: 325.364 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00144889
CAS-nummer: 116821-47-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C