5-Fluoro-8-methoxyquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0909-1G F0909-5G
TCIAF0909-1GEA 542 DKK
TCIAF0909-1G TCIAF0909-5G
5-Fluoro-8-methoxyquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Fluoro-8-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈FNO
Kogepunkt: 147°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18452297
CAS-nummer: 439-88-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C