Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0908-1G F0908-5G
TCIAF0908-1GEA 534 DKK
TCIAF0908-1G TCIAF0908-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde ≥98.0% (by GC)
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
Kogepunkt: 94°C
Flammepunkt: 98°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179516
CAS-nummer: 1003-32-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %