2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
F0860-1G F0860-5G
TCIAF0860-1GEA 181 DKK
TCIAF0860-1G TCIAF0860-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molekylvægt: 189.11 g/mol
Kogepunkt: 99°C
MDL Number: MFCD00061280
CAS-nummer: 4088-84-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %