Forskolin ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
F0855-10MG F0855-50MG
TCIAF0855-10MGEA 714 DKK
TCIAF0855-10MG TCIAF0855-50MG
Forskolin ≥95.0% (by HPLC)
Forskolin
Formel: C₂₂H₃₄O₇
Molekylvægt: 410.51 g/mol
MDL Number: MFCD00082317
CAS-nummer: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9
Merck Index: 14,02476
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C