2-Fluor-5-trifluormethylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0846-1G
F0846-5G
TCIAF0846-1GEA
140
DKK
TCIAF0846-1G
TCIAF0846-5G
2-Fluor-5-trifluormethylpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-5-trifluormethylpyridin
Formel:
C₆H₃F₄N Molekylvægt: 165.09 g/mol Kogepunkt: 120°C Flammepunkt: 32°C |
MDL Number:
MFCD07437945 CAS-nummer: 69045-82-5 EINECS: 400-290-2 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |