1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
F0828-5G F0828-25G
TCIAF0828-5GEA 460 DKK
TCIAF0828-5G TCIAF0828-25G
1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₃FINO₂
Molekylvægt: 267 g/mol
Kogepunkt: 128°C
Smeltepunkt: 22.5
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153169
CAS-nummer: 364-77-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %