3-(4-fluorphenyl)propionsyre 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0802-1G F0802-5G
TCIAF0802-1GEA 255 DKK
TCIAF0802-1G TCIAF0802-5G
3-(4-fluorphenyl)propionsyre 98,0 GC, T
3-(4-fluorphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17 g/mol
MDL Number: MFCD00060327
CAS-nummer: 459-31-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C