2-(4-fluorphenyl)pyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F0727-1G F0727-5G
TCIAF0727-1GEA 821 DKK
TCIAF0727-1G TCIAF0727-5G
2-(4-fluorphenyl)pyridin ≥98.0% (by GC)
2-(4-fluorphenyl)pyridin
Formel: C₁₁H₈FN
Kogepunkt: 119°C
MDL Number: MFCD06201382
CAS-nummer: 58861-53-3
EINECS: 261-473-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26406b801f496793fbe0529d02bc79a2d48745e1&vid=26406b801f496793fbe0529d02bc79a2d48745e1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C