8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F0719-1G F0719-200MG
TCIAF0719-1GEA 1850 DKK
TCIAF0719-1G TCIAF0719-200MG
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid ≥97.0% (by HPLC)
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid
Formel: C₂₁H₂₃NO₆
MDL Number: MFCD01321015
CAS-nummer: 166108-71-0