5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F0420-1G F0420-5G
TCIAF0420-1GEA 550 DKK
TCIAF0420-1G TCIAF0420-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (by GC)
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formel: C₈H₆FNO
Kogepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD02093471
CAS-nummer: 701-16-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %