4-(2-Furyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
F0235-25G F0235-100G
TCIAF0235-25GEA 796 DKK
TCIAF0235-25G TCIAF0235-100G
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (by GC)
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Formel: C₈H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039566
CAS-nummer: 623-15-4
EINECS: 210-774-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %