Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0117-25ML
F0117-500ML
TCIAF0117-25MLEA
132
DKK
TCIAF0117-25ML
TCIAF0117-500ML
Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester ≥98.0% (by GC)
Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester
Formel:
C₂₀H₃₆O₄ Kogepunkt: 185°C Flammepunkt: 190°C |
MDL Number:
MFCD00065144 CAS-nummer: 141-02-6 EINECS: 205-448-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |