2-Ethylhexyl palmitate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E1435-250G
E1435-25G
TCIAE1435-250GEA
854
DKK
TCIAE1435-250G
TCIAE1435-25G
2-Ethylhexyl palmitate ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl palmitate
Formel:
C₂₄H₄₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00072255 CAS-nummer: 29806-73-3 EINECS: 249-862-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific gravity (20/20) | 0.8550 to 0.8650 |