4-Ethynylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E1377-1G E1377-5G
TCIAE1377-1GEA 575 DKK
TCIAE1377-1G TCIAE1377-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Ethynylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₈O
Kogepunkt: 66°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664205
CAS-nummer: 10602-04-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C