1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E1376-25G E1376-5G
TCIAE1376-25GEA 1960 DKK
TCIAE1376-25G TCIAE1376-5G
1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-2-methylindole
Formel: C₁₁H₁₃N
Molekylvægt: 159.23 g/mol
Kogepunkt: 270°C
MDL Number: MFCD01632168
CAS-nummer: 40876-94-6
EINECS: 255-121-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %