2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E1350-1G E1350-5G
TCIAE1350-1GEA 222 DKK
TCIAE1350-1G TCIAE1350-5G
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester ≥95.0% (by GC)
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Formel: C₅H₈F₂O₂
Kogepunkt: 115°C
MDL Number: MFCD06657970
CAS-nummer: 28781-85-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %