2-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E1294-1ML E1294-5ML
TCIAE1294-1MLEA 559 DKK
TCIAE1294-1ML TCIAE1294-5ML
2-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (by GC)
2-(2-Ethylhexyl)thiophene
Formel: C₁₂H₂₀S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD26743668
CAS-nummer: 4891-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32556fb944f82486cfc21005cf980fbb09bab9e4&vid=2bd1823b29c926d3ab4a5796612563f3bbc5fe28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %