1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
E1244-5ML
E1244-25ML
TCIAE1244-5MLEA
723
DKK
TCIAE1244-5ML
TCIAE1244-25ML
1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-(Ethylamino)propan-2-ol
Formel:
C₅H₁₃NO Kogepunkt: 160°C Smeltepunkt: 14°C |
MDL Number:
MFCD00082193 CAS-nummer: 40171-86-6 EINECS: 254-821-6 UN nummer: 2735 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |