Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E1194-1G E1194-5G
TCIAE1194-1GEA 435 DKK
TCIAE1194-1G TCIAE1194-5G
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₇Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD09757510
CAS-nummer: 58584-86-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C