Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E1152-1G E1152-5G
TCIAE1152-1GEA 657 DKK
TCIAE1152-1G TCIAE1152-5G
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
Kogepunkt: 105°C
MDL Number: MFCD07779351
CAS-nummer: 721-63-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C