Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
E1149-100MG
E1149-1G
TCIAE1149-100MGEA
616
DKK
TCIAE1149-100MG
TCIAE1149-1G
Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate ≥98.0% (by GC)
Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate
Formel:
C₁₃H₁₇ClO₃ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00128924 CAS-nummer: 10443-70-6 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |