7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
E1132-200MG
E1132-1G
TCIAE1132-200MGEA
296
DKK
TCIAE1132-200MG
TCIAE1132-1G
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin ≥98.0% (by GC)
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin
Formel:
C₁₃H₁₅NO₂ |
MDL Number:
MFCD00006860 CAS-nummer: 26078-25-1 EINECS: 247-446-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 165.0 to 169.0 deg-C |