Ethyl 4-Fluorocinnamate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluorocinnamic acid ethyl ester, Ethyl (2E)-3-(4-fluorophenyl)acrylate
E1099-1G E1099-5G
TCIAE1099-1GEA 1080 DKK
TCIAE1099-1G TCIAE1099-5G
Ethyl 4-Fluorocinnamate ≥98.0% (by GC)
Ethyl 4-Fluorocinnamate
Formel: C₁₁H₁₁FO₂
Molekylvægt: 194.21 g/mol
Kogepunkt: 131°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02252626
CAS-nummer: 352-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3cf8fa31801a9f720f7d5e7603f13d34a945e9a&vid=e667e261b6136f585187ba4a6e62b1d12abe3fff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %