Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E1089-5G E1089-25G
TCIAE1089-5GEA 247 DKK
TCIAE1089-5G TCIAE1089-25G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂S
MDL Number: MFCD00848360
CAS-nummer: 32137-76-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C