Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E1087-5G E1087-25G
TCIAE1087-5GEA 279 DKK
TCIAE1087-5G TCIAE1087-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Formel: C₉H₁₁F₃O₄
Kogepunkt: 120°C
Flammepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02677683
CAS-nummer: 571-55-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %