Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E1002-200MG E1002-1G
TCIAE1002-200MGEA 238 DKK
TCIAE1002-200MG TCIAE1002-1G
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Kogepunkt: 119°C
MDL Number: MFCD00085071
CAS-nummer: 5744-51-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C