3-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0973-200MG E0973-1G
TCIAE0973-200MGEA 608 DKK
TCIAE0973-200MG TCIAE0973-1G
3-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥97.0% (by GC)
3-(2-Ethylhexyl)thiophene
Formel: C₁₂H₂₀S
Kogepunkt: 30°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02260336
CAS-nummer: 121134-38-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %