Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0929-25G E0929-100G E0929-500G
TCIAE0929-25GEA 140 DKK
TCIAE0929-25G TCIAE0929-100G TCIAE0929-500G
Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
Formel: C₈H₁₄O₄
Kogepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00152488
CAS-nummer: 6413-10-1
EINECS: 229-114-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %