Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0902-25G E0902-5G
TCIAE0902-25GEA 2280 DKK
TCIAE0902-25G TCIAE0902-5G
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Kogepunkt: 115°C
MDL Number: MFCD01099774
CAS-nummer: 4739-94-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %