Etodolac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Etodlic acid, 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 2-(1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
E0858-25G
E0858-5G
TCIAE0858-25GEA
1140
DKK
TCIAE0858-25G
TCIAE0858-5G
Etodolac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Etodolac
Formel:
C₁₇H₂₁NO₃ Molekylvægt: 287.36 g/mol Smeltepunkt: 148°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00133313 CAS-nummer: 41340-25-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,03874 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |