Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0827-25G
E0827-5G
TCIAE0827-25GEA
887
DKK
TCIAE0827-25G
TCIAE0827-5G
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-7-chloro-2-oxoheptanoate
Formel:
C₉H₁₅ClO₃ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07698675 CAS-nummer: 78834-75-0 EINECS: 278-992-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |