Ethyl-2,3-butadienoate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E0820-1G E0820-5G
TCIAE0820-1GEA 550 DKK
TCIAE0820-1G TCIAE0820-5G
Ethyl-2,3-butadienoate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2,3-butadienoate
Formel: C₆H₈O₂
Kogepunkt: 80°C
Flammepunkt: 47°C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01863567
CAS-nummer: 14369-81-4
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %