3,4-Epoxytetrahydrofuran ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E0795-25G E0795-5G
TCIAE0795-25GEA 1910 DKK
TCIAE0795-25G TCIAE0795-5G
3,4-Epoxytetrahydrofuran ≥97.0% (by GC)
3,4-Epoxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₆O₂
Kogepunkt: 144°C
MDL Number: MFCD00800639
CAS-nummer: 285-69-8
EINECS: 206-006-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %