trans-4-Ethylcyclohexanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0768-5G E0768-1G
TCIAE0768-5GEA 2340 DKK
TCIAE0768-5G TCIAE0768-1G
trans-4-Ethylcyclohexanol ≥96.0% (by GC)
trans-4-Ethylcyclohexanol
Formel: C₈H₁₆O
Kogepunkt: 84°C
MDL Number: MFCD00070694
CAS-nummer: 19781-62-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %