3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
E0741-25G E0741-5G
TCIAE0741-25GEA 682 DKK
TCIAE0741-25G TCIAE0741-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (by GC)
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₆O₂S
Molekylvægt: 142.17 g/mol
Kogepunkt: 112°C
Flammepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093622
CAS-nummer: 126213-50-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %