Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0733-25G E0733-5G
TCIAE0733-25GEA 2150 DKK
TCIAE0733-25G TCIAE0733-5G
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-6-bromocoumarin-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrO₄
MDL Number: MFCD00124584
CAS-nummer: 2199-90-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C